Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Bottles and Carboys
Descrizione
Caratteristiche:
- Durable, translucent PC construction ensures the integrity of your sample
- Closures feature a silicone liner for leakproof† assurance
- Customization options are available for fluid transfer applications
- Extensive validation documentation support
- Suitable for use in storage conditions of -100° to +100°C
- Not for use on hot plates
Warranty: 90 days
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 l |
| Colore | Translucent Blue |
| Diametro (sistema imperiale) interno collo | 1.89 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 48 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Media/Buffer Preparation , Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation |
| Materiale | Policarbonato |
| N. per custodia | 35/Cs. |
| Sterilità | Sì |
| Temperature Range (Metric) | -100°C to 100°C |
| Materiale rivestimento interno | Silicone |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Nota: non utilizzare su piastre calde