Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Bottles and Carboys
Codice prodotto. 10432478
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
20 mL
125 ml
1 l
2 l
5 l
5 l
10 l
20 l
Forma:
Pozzetti quadrati
Quadrata con maniglia in PE
Rotondo
Dimensione chiusura:
20 mm
38 mm
48 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 3
pezzi 35
pezzi 50
pezzi 500
pezzi 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Forma Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10432478 2 l Pozzetti quadrati 48 mm pezzi 20
10778658 5 mL Rotondo 20 mm pezzi 500
12438887 20 mL Rotondo 20 mm pezzi 500
10592498 125 ml Pozzetti quadrati 38 mm pezzi 50
10084597 1 l Pozzetti quadrati 48 mm pezzi 35
11724733 5 l Pozzetti quadrati 48 mm pezzi 6
15941621 5 l Quadrata con maniglia in PE 48 mm pezzi 6
10309347 5 l Quadrata con maniglia in PE 48 mm pezzi 6
11859570 10 l Pozzetti quadrati 48 mm pezzi 2
15951621 10 l Quadrata con maniglia in PE 48 mm pezzi 2
10738658 10 l Quadrata con maniglia in PE 48 mm pezzi 2
10770160 20 l Pozzetti quadrati 48 mm pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 10432478 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 323342
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Riduci il rischio di contaminazione da trascinamento ed elimina i costi di pulizia, sterilizzazione e le relative convalide. Usa bottiglie e flaconi Biotainer™ Nalgene™ Thermo Scientific™ sterili, pronti all'uso, progettati in modo specifico per le aziende farmaceutiche e di prodotti biologici. Eccellenti per il congelamento.
Caratteristiche:
  • Durable, translucent PC construction ensures the integrity of your sample
  • Closures feature a silicone liner for leakproof† assurance
  • Customization options are available for fluid transfer applications
  • Extensive validation documentation support
  • Suitable for use in storage conditions of -100° to +100°C
  • Not for use on hot plates
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 l
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.89 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 48 mm
Da utilizzare con (applicazione) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Materiale Policarbonato
N. per custodia 20/Cs.
Sterilità Sì
Temperature Range (Metric) -100°C to 100°C
Materiale rivestimento interno Silicone
Closure Included Sì
Graduated Yes
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 265 mm
Altezza (sistema imperiale) 10.4 in.
Materiale chiusura Polipropilene rivestito in silicone
Dimensione chiusura 48 mm
Diametro (sistema metrico) 116 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Workflow Step Upstream process solution storage. Upstream Validation
Capacità (sistema imperiale) 67.6 oz.
Forma Pozzetti quadrati
Certificazione/Conformità USP Classe VI, non citotossico, USP <661>, non pirogeno, FDA 21CFR 177.1315
Monouso Single-use
Product Type Storage Bottle
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Nota: non utilizzare su piastre calde