Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Bottles and Carboys
Descrizione
Caratteristiche:
- La struttura PC resistente e semitrasparente garantisce l'integrità del campione
- Le chiusure sono caratterizzate da un rivestimento in silicone per garantire la tenuta ermetica†
- Sono disponibili opzioni di personalizzazione per le applicazioni di trasferimento dei liquidi.
- Supporto esteso della documentazione di convalida
- Adatto per l'uso in condizioni di conservazione da -100° a +100° C
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 l |
| Colore | Translucent Blue |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 48 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Media/Buffer Preparation , Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation |
| Materiale | Policarbonato |
| N. per custodia | 6/Cs. |
| Sterilità | Sì |
| Temperature Range (Metric) | -100°C to 100°C |
| Materiale rivestimento interno | Silicone |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Nota: non utilizzare su piastre calde