Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Bottles and Carboys
Codice prodotto. 12438887
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
20 mL
125 ml
1 l
2 l
5 l
5 l
10 l
20 l
Forma:
Pozzetti quadrati
Quadrata con maniglia in PE
Rotondo
Dimensione chiusura:
20 mm
38 mm
48 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 3
pezzi 35
pezzi 50
pezzi 500
pezzi 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Forma Dimensione chiusura Dimensione della confezione
12438887 20 mL Rotondo 20 mm pezzi 500
10778658 5 mL Rotondo 20 mm pezzi 500
10592498 125 ml Pozzetti quadrati 38 mm pezzi 50
10084597 1 l Pozzetti quadrati 48 mm pezzi 35
10432478 2 l Pozzetti quadrati 48 mm pezzi 20
11724733 5 l Pozzetti quadrati 48 mm pezzi 6
15941621 5 l Quadrata con maniglia in PE 48 mm pezzi 6
10309347 5 l Quadrata con maniglia in PE 48 mm pezzi 6
11859570 10 l Pozzetti quadrati 48 mm pezzi 2
15951621 10 l Quadrata con maniglia in PE 48 mm pezzi 2
10738658 10 l Quadrata con maniglia in PE 48 mm pezzi 2
10770160 20 l Pozzetti quadrati 48 mm pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 12438887 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 350020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2430.00€
    2198.00€ / pezzi 500
    Risparmia 232.00€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Riduci il rischio di contaminazione da trascinamento ed elimina i costi di pulizia, sterilizzazione e le relative convalide. Usa bottiglie e flaconi Biotainer™ Nalgene™ Thermo Scientific™ sterili, pronti all'uso, progettati in modo specifico per le aziende farmaceutiche e di prodotti biologici. Eccellenti per il congelamento.
Caratteristiche:
  • Durable, translucent PC construction ensures the integrity of your sample
  • Closures feature a silicone liner for leakproof† assurance
  • Customization options are available for fluid transfer applications
  • Extensive validation documentation support
  • Suitable for use in storage conditions of -100° to +100°C
  • Not for use on hot plates
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) interno collo 20 mm
Da utilizzare con (applicazione) Validation Testing
Materiale Polycarbonate
N. per custodia 500/Cs.
N. per confezione 100/Pk.
Sterilità Sterile
Temperature Range (Metric) -100°C to 100°C
Materiale rivestimento interno Silicone
Closure Included Sì
Graduated Yes
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 65.3 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.7 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 20 mm
Diametro (sistema metrico) 29.7 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Workflow Step Upstream process solution storage. Upstream Validation
Capacità (sistema imperiale) 0.67 fl. oz.
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità USP Class VI, Non-cytotoxic, USP <661>, Non-pyrogenic
Monouso Single-use
Product Type Storage Bottle
Show More Show Less
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Nota: non utilizzare su piastre calde