Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Conical-Bottom Centrifuge Bottle Adapter
Codice prodotto. 10788851
Cambia vista
Click to view available options
N. per confezione:
4
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. per confezione Dimensione della confezione
10788851 4 pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10788851 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore DS31260175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.95€
    61.10€ / pezzi 4
    Risparmia 5.85€
    8% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Adapt Thermo Scientific™ Nalgene™ centrifuge bottles Cat. Nos. 3143, 3144 and 3145 for use in a conical-bottom centrifuge with this adapter.
For use with Nalgene 3143-0175 polypropylene copolymer centrifuge bottles, 3144-0175 polycarbonate conical centrifuge bottles, and 3145-0175 polystyrene conical centrifuge bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adapter
Materiale Polycarbonate
Descrizione Conical Bottom Centrifuge Bottle Adapter
Colore White
N. per confezione 4