Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate, End Cap
Codice prodotto. 10090282
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Case of 4
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10090282 Case of 4 pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10090282 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 26882075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.75€
    34.70€ / pezzi 4
    Risparmia 2.05€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 25-02-2027
For Use With: Nalgene Carboy 2630 and 2261
Sanitary ports for easy fill/ing and dispensing. Thermo Scientific™ Nalgene™ End Caps in polycarbonate or polypropylene to provide operations. Caps also can be securely mounted to 3 in. sanitary flange for applications used with Nalgene™ Sanitary Carboys.
  • Autoclavable
  • Compatible with Nalgene Sanitary Carboys (Cat. Nos. 2630 and 2261)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Two 0.75 in. (19mm) sanitary ports, polycarbonate
Diametro (sistema imperiale) interno tubo 0.75 in.
Diametro sistema metrico) interno tubo 19 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Nalgene Carboy 2630 and 2261
Materiale Polycarbonate
N. per custodia 4/Cs.
N. per confezione 1 Ea.
Product Type End Cap
Quantità Case of 4