Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate, End Cap
For Use With: Nalgene Carboy 2630 and 2261
Marca:  Thermo Scientific™ 2688-2075
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.23000kg
Codice prodotto. 11961835
  • 1.78€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Descrizione
Descrizione
Sanitary ports for easy fill/ing and dispensing. Thermo Scientific™ Nalgene™ End Caps in polycarbonate or polypropylene to provide  operations. Caps also can be securely mounted to 3″ sanitary flange for applications used with Nalgene™ Sanitary Carboys.
  • Autoclavable
  • Compatible with Nalgene Sanitary Carboys (Cat. Nos. 2630 and 2261)
Specifica
Specifica
End Cap
0.75 in.
Polycarbonate
1
Two 0.75 in. (19mm) sanitary ports, polycarbonate
19 mm
4
Nalgene Carboy 2630 and 2261