Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Erlenmeyer Flasks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10652771
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
Dimensione chiusura:
Stopper No. 5
Stopper No. 6
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura unitSize
10652771 250 mL Stopper No. 6 pezzi 6
10459762 125 mL Stopper No. 5 pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10652771 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 41030250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Conduct many culturing techniques and store culture media with these flasks.
Conduct many culturing techniques and store culture media with Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Erlenmeyer Flasks. The transparent wall provides a clear view of flask contents. Rugged, shatterproof construction and light weight compared with glass make these flasks a valuble element of lab safety programs.
  • Molded-in graduations
  • 500mL size is superior combustion flask for microdetermination of fluorine
  • Mouth sized to accept standard sized stoppers
  • Autoclavable/Transparent/Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 8 oz.
Descrizione Flask Erlenmeyer Graduated PC 250mL
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Polycarbonate
N. per custodia 12
N. per confezione 6
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated Yes
Mouth Style Stretta
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Liscio
Dimensione chiusura Stopper No. 6