Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Erlenmeyer Flasks with Closure
Codice prodotto. 10100211
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
Dimensione chiusura:
33 mm
38 mm
43 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10100211 500 mL 43 mm pezzi 4
10237850 125 mL 33 mm pezzi 6
10587341 250 mL 38 mm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10100211 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 41080500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.76€
    112.66€ / pezzi 4
    Risparmia 10.10€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prepare and store culture media using these shatter-proof flasks -- suitable for culturing techniques. Safer than glass flasks in shakers.
Prepare and store culture media using shatter-proof Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Erlenmeyer Flasks with Closure-- suitable for many culturing techniques. Safer than glass flasks in shakers. Linerless closure protects contents from spills and contamination. Rugged construction combined with light weight make these flasks a valuble element of lab safety programs.
  • Molded-in graduations make liquid levels easy to estimate
  • Noncontaminating, tight-sealing, linerless polypropylene screw closures protect contents
  • Autoclavable/Transparent/Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Descrizione Flask Erlenmeyer Screw Closure PC 500mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Polycarbonate
N. per custodia 12
N. per confezione 4
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated Yes
Mouth Style Stretta
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Liscio
Tipo di chiusura Screw
Dimensione chiusura 43 mm