Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate General Purpose Test Tube Racks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11355694
Cambia vista
Click to view available options
Matrice:
3 x 8
4 x 10
Da utilizzare con (apparecchiatura):
13-16mm Tubes
16-20mm Tubes
25-30mm Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Matrice Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
11355694 3 x 8 25-30mm Tubes Pezzo
10707771 4 x 10 13-16mm Tubes Pezzo
10758871 4 x 10 16-20mm Tubes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11355694 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 59290030
Spedizione stimata: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Organize and store test tubes in these convenient tube racks which feature handles for easy carrying, and molded-in numbers and letters for easy tube identification.
Organize and store test tubes using Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate General Purpose Test Tube Racks. These racks are available with handles for easy carrying. When empty, they can be stacked with any other racks of the same length. Holes are keyed with molded-in numbers and letters for easy identification of tubes.
  • Higher specific gravity than water so it stays submerged in a water bath and won't float
  • Autoclavable (will reduce strength over time)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Test Tube Rack PC 30mm
Autoclavabile Autoclavable
Colore Clear
Capacità Tubes (25 to 30 mm)
Materiale Polycarbonate
Posizioni 24
Forma Rettangolare
Sovrapponibile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 25-30mm Tubes
N. per custodia 4
N. per confezione 1
Lunghezza (sistema metrico) 32 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 12.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 30 mm
Product Type Test Tube Rack
Diametro (sistema metrico) interno 30 mm
Matrice 3 x 8
Larghezza (sistema metrico) 11.5 cm