Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate, Validation Bottle
Codice prodotto. 10601912
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
250 mL
2 L
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 30
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10601912 250 mL pezzi 6
10424642 30 mL pezzi 30
10297372 2 L pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10601912 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore DS21270250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: Perform validation testing; Autoclavable; Closure Material: Polypropylene; Color: White (Translucent)
Perform QA lot sample storage of high-valued pharmaceuticals using Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Validation Bottles. Small-volume bottles are molded of the same materials as larger carboys, but require a lower volume of expensive reagents to perform validation testing.
Autoclavable, transparent polycarbonate construction allows for convenient material compatibility validation.
Includes:
White polypropylene screw closure and TPE gasket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 8 oz.
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 53B
Colore White (Translucent)
Diametro (sistema metrico) interno collo 45 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 74 mm
Da utilizzare con (applicazione) Perform validation testing
Altezza (sistema metrico) con chiusura 135 mm
Materiale Polycarbonate
Mouth Style Larga
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 6 Pk.
Product Type Validation Bottle