Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polyolefin Plastic Paper Sheets
Codice prodotto. 11324555
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
8.5 x 11 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 300
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11324555 8.5 x 11 in. pezzi 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11324555 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 63049811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    629.00€
    516.75€ / pezzi 300
    Risparmia 112.25€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Write on Thermo Scientific™ Nalgene™ Polyolefin Plastic Paper Sheets with almost any pen, marker, type or print (does not accept pencil).
Write on Thermo Scientific™ Nalgene™ Polyolefin Plastic Paper Sheets with almost any pen, marker, type or print. These sheets can roll or fold without cracking, stay flexible at cold temperatures and won't rip, stretch or shrink. They can be punched for use in binders or cut into labels to be enclosed with wet or dry chemical or biological samples stored in formalin. They are also excellent for field data collection and chain-of-custody records.
Features:
  • Resist UV light, tearing, fraying, curling, aging, discoloration, rot and mildew
  • Size: 8.5 × 11″ (22 × 28cm)
Ordering Information:
Available in a pack of 50 sheets or a case of 300 sheets (6 packs)
Note:
Does not accept pencil. Not intended for use in photocopiers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polyolefin
Rigata Grid
Width (English) Page 11 in.
Lunghezza (sistema imperiale) pagina 8.5 in.
Descrizione Laser PolyPaper™ uncoated 21.6 x 27.9 cm
Dimensioni (L x P) 8.5 x 11 in.
Lunghezza (sistema metrico) pagina 216 mm
Larghezza (sistema metrico) pagina 279 mm
Grid Type 0.25 in. (6 mm)
Quantità 300
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Política de privacidad.