Learn More
Thermo Scientific™ Etichette in poliolefina sensibile alla pressione Nalgene™
Codice prodotto. 11319821
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
13 mm
20 mm
22 mm
25 mm
51 mm
Larghezza (sistema metrico):
22 mm
38 mm
44 mm
67 mm
102 mm
Quantità:
1500 Cs.
3250 Cs.
4000 Cs.
500 Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 300
pezzi 3250
pezzi 4000
pezzi 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
11319821 25 mm 67 mm 1500 Cs. pezzi 300
11333482 22 mm 22 mm 4000 Cs. pezzi 4000
10713052 20 mm 38 mm 3250 Cs. pezzi 3250
11394555 13 mm 44 mm 4000 Cs. pezzi 4000
11353482 51 mm 102 mm 500 Cs. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11319821 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 63190020
In stock
Etichette impermeabili e resistenti agli agenti chimici utilizzabili con fotocopiatrici, stampanti laser o stampanti a getto d'inchiostro. Non si piegano, non si accartocciano e non si sciolgono.
È possibile utilizzare le etichette a pressione in poliolefina Thermo Scientific™ Nalgene™ con fotocopiatrici, stampanti laser o a getto di inchiostro. Impermeabili e compatibili con la maggior parte delle sostanze chimiche da laboratorio, le etichette in poliolefina Nalgene non si piegano, accartocciano o sciolgono. Sono compatibili con una vasta gamma di inchiostri, tra cui quelli di fotocopiatrici, pennarelli, penne a sfera, a gel e pennarelli tecnici.
Robuste etichette in poliolefina
  • Temperatura nominale −29 °C
  • Resistenti alla luce ultravioletta, alla muffa, ai prodotti chimici e allo sporco, non scoloriscono, non si rompono e non si strappano
  • Eccellenti per l'etichettatura di vetrini per microscopio — il supporto adesivo aderisce bene a qualsiasi superficie in plastica, vetro o metallo
  • Chimicamente compatibili con la maggior parte dei reagenti da laboratorio, sebbene i solventi possano sciogliere l'adesivo
  • Autoclavabile
  • Formattato per una facile configurazione nei programmi di elaborazione dei testi; istruzioni incluse in ogni confezione
Nota: per l'uso con tutti i dispositivi di scrittura ad eccezione delle matite. Verificare l'idoneità degli inchiostri specifici prima dell'uso.
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Etichetta in poliolefina, 1 x 2.63
Materiale Poliolefina
Product Type Label
Etichette per pagina 30
N. per custodia 1500/Cs.
N. per confezione 300/Pk.
Quantità 1500 Cs.
Larghezza (sistema imperiale) 2.63 in.
Larghezza (sistema metrico) 67 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 25 mm