Learn More
Thermo Scientific™ Etichette in poliolefina sensibile alla pressione Nalgene™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11333482
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
13 mm
20 mm
22 mm
25 mm
51 mm
Larghezza (sistema metrico):
22 mm
38 mm
44 mm
67 mm
102 mm
Quantità:
1500 Cs.
3250 Cs.
4000 Cs.
500 Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 300
pezzi 3250
pezzi 4000
pezzi 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Quantità unitSize
11333482 22 mm 22 mm 4000 Cs. pezzi 4000
10713052 20 mm 38 mm 3250 Cs. pezzi 3250
11319821 25 mm 67 mm 1500 Cs. pezzi 300
11394555 13 mm 44 mm 4000 Cs. pezzi 4000
11353482 51 mm 102 mm 500 Cs. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11333482 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 63190010
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Etichette impermeabili e resistenti agli agenti chimici utilizzabili con fotocopiatrici, stampanti laser o stampanti a getto d'inchiostro. Non si piegano, non si accartocciano e non si sciolgono.
È possibile utilizzare le etichette a pressione in poliolefina Thermo Scientific™ Nalgene™ con fotocopiatrici, stampanti laser o a getto di inchiostro. Impermeabili e compatibili con la maggior parte delle sostanze chimiche da laboratorio, le etichette in poliolefina Nalgene non si piegano, accartocciano o sciolgono. Sono compatibili con una vasta gamma di inchiostri, tra cui quelli di fotocopiatrici, pennarelli, penne a sfera, a gel e pennarelli tecnici.
Features:
  • Durable polyolefin labels
  • Rated to −29°C
  • Resistant to ultraviolet light, mildew, chemicals and dirt, and won't discolor, crack or tear
  • Excellent for labeling microscopic slides—adhesive backing sticks well to any plastic, glass or metal surface
  • Chemically compatible with most lab reagents, although solvents may dissolve adhesive
  • Autoclavable
  • Formatted for easy setup in word processing programs; instructions included in each pack
Note: For use with all writing devices except pencil. Test specific inks for suitability prior to use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Polyolefin Label, 0.9 x 0.9
Materiale Polyolefin
Product Type Label
Etichette per pagina 80
N. per custodia 4000/Cs.
N. per confezione 800/Pk.
Quantità 4000 Cs.
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Altezza (sistema metrico) 22 mm
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.