Learn More
Thermo Scientific™ Etichette in poliolefina sensibile alla pressione Nalgene™
Descrizione
È possibile utilizzare le etichette a pressione in poliolefina Thermo Scientific™ Nalgene™ con fotocopiatrici, stampanti laser o a getto di inchiostro. Impermeabili e compatibili con la maggior parte delle sostanze chimiche da laboratorio, le etichette in poliolefina Nalgene non si piegano, accartocciano o sciolgono. Sono compatibili con una vasta gamma di inchiostri, tra cui quelli di fotocopiatrici, pennarelli, penne a sfera, a gel e pennarelli tecnici.
Features:
- Durable polyolefin labels
- Rated to −29°C
- Resistant to ultraviolet light, mildew, chemicals and dirt, and won't discolor, crack or tear
- Excellent for labeling microscopic slides—adhesive backing sticks well to any plastic, glass or metal surface
- Chemically compatible with most lab reagents, although solvents may dissolve adhesive
- Autoclavable
- Formatted for easy setup in word processing programs; instructions included in each pack
Note: For use with all writing devices except pencil. Test specific inks for suitability prior to use.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Polyolefin Label, 2 x 4 |
| Materiale | Polyolefin |
| Product Type | Label |
| Etichette per pagina | 10 |
| N. per custodia | 500/Cs. |
| N. per confezione | 100/Pk. |
| Quantità | 500 Cs. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 102 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Vedi altri risultati |