Learn More
Thermo Scientific™ Sistema di etichettatura Custom Right-To-Know Nalgene™ in poliolefina
Codice prodotto. 11354555
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
76.2 mm
Larghezza (sistema metrico):
127 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11354555 76.2 mm 127 mm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11354555 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 63161000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    119.16€ / pezzi 25
    Risparmia 13.84€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Create labels that identify a chemical and its properties using the Thermo Scientific™ Nalgene™ Polyolefin Right-To-Know Custom Labeling System.
Create labels that identify a chemical and its properties using the Thermo Scientific™ Nalgene™ Polyolefin Right-To-Know Custom Labeling System.
Features:
  • Overlay provided to protect label from chemical contact
  • Complete instructions included with each package
  • Hazard symbol stickers are GHS-compliant
Note: Refer to the appropriate Material Safety Data Sheet (MSDS) or other reference material to verify the correct codes required for accurate and safe use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Sistema di etichettatura Custom Right-To-Know
Colore Assorted
Formato Label
Materiale Poliolefina
N. per custodia 150
N. per confezione 25
Larghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema metrico) 127 mm
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Altezza (sistema metrico) 76.2 mm