Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Analytical Funnels
Codice prodotto. 10284541
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
34 mm
55 mm
63 mm
77 mm
104 mm
158 mm
Capacità (sistema metrico):
10 ml
41 mL
64 mL
114 ml
254 ml
976 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 2
pezzi 4
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10284541 104 mm 254 ml pezzi 4
10010741 34 mm 10 ml pezzi 12
10562131 55 mm 41 mL pezzi 12
10490143 63 mm 64 mL pezzi 12
10294491 77 mm 114 ml pezzi 6
10505981 158 mm 976 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10284541 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 42500100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.30€
    30.84€ / pezzi 4
    Risparmia 3.46€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Gli imbuti analitici Thermo Scientific™ Nalgene™ in polipropilene sono caratterizzati da stelo lungo e da scanalature esterne per l'eliminazione del blocco dell'aria; utilizzano carta filtrante standard.
Con gli imbuti da filtro in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ si utilizza la carta da filtro standard. Grazie ai lunghi steli e alle scanalature esterne per evitare il blocco dell'aria, questi imbuti costituiscono un'alternativa infrangibile al vetro e sono resistenti alle sostanze chimiche e ai reagenti di laboratorio.
  • Il corpo dell'imbuto forma un angolo di 60° con le nervature interne inclinate a 58° per rapidità di filtrazione
  • Sterilizzabile in autoclave
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 104 mm
Capacità (sistema metrico) 254 ml
Diametro (sistema metrico) gambo 9 mm
Materiale Polipropilene
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione Imbuti analitici, polipropilene, diametro superiore: 104 mm; lunghezza stelo: 99 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo 99 mm
Quantità 4/Pk.; 24/Cs.