Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Analytical Funnels
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10505981
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
34 mm
55 mm
63 mm
77 mm
104 mm
158 mm
Capacità (sistema metrico):
10 ml
41 mL
64 mL
114 ml
254 ml
976 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 2
pezzi 4
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Capacità (sistema metrico) unitSize
10505981 158 mm 976 ml pezzi 2
10010741 34 mm 10 ml pezzi 12
10562131 55 mm 41 mL pezzi 12
10490143 63 mm 64 mL pezzi 12
10294491 77 mm 114 ml pezzi 6
10284541 104 mm 254 ml pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10505981 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 42500160
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Gli imbuti analitici Thermo Scientific™ Nalgene™ in polipropilene sono caratterizzati da stelo lungo e da scanalature esterne per l'eliminazione del blocco dell'aria; utilizzano carta filtrante standard.
Con gli imbuti da filtro in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ si utilizza la carta da filtro standard. Grazie ai lunghi steli e alle scanalature esterne per evitare il blocco dell'aria, questi imbuti costituiscono un'alternativa infrangibile al vetro e sono resistenti alle sostanze chimiche e ai reagenti di laboratorio.
  • Body of funnel is at a 60° angle with internal ribs sloped at 58° for rapid filtration
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 158 mm
Capacità (sistema metrico) 976 ml
Diametro (sistema metrico) gambo 12 mm
Materiale Polipropilene
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione Imbuti analitici, polipropilene, diametro superiore: 158 mm; lunghezza stelo: 151 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo 151 mm
Quantità 2/Pk.; 12/Cs.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.