Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Autoclaving Baskets
Codice prodotto. 10676541
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
10.4 cm
17.8 cm
23.9 cm
Lunghezza (sistema metrico):
15.6 cm
23.3 cm
Larghezza (sistema metrico):
10.4 cm
17.8 cm
23.9 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10676541 10.4 cm 15.6 cm 10.4 cm Pezzo
10257860 17.8 cm 15.6 cm 17.8 cm Pezzo
10481151 23.9 cm 23.3 cm 23.9 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10676541 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 69170127
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Hold labware during autoclaving and washing with these polypropylene autoclaving baskets, which also allow for complete venting and draining.
Hold labware during autoclaving and washing with Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Autoclaving Baskets, which also allow for complete venting and draining. These baskets won't corrode and are chemically compatible with most acids, bases and alcohols. The smooth surface will not scratch plastic or glass contents.
  • Nestable for storage
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Non corrosivo
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Materiale Polipropilene
Forma Square
N. per custodia 6
N. per confezione 1
Dimensioni (L x P x A) 6.125 x 4.87 x 4.125 pollici (15.6 x 10.4 x 10.4 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 15.6 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.125 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.87 in.
Altezza (sistema imperiale) 4.125 in.
Product Type Polypropylene Autoclaving Basket
Altezza (sistema metrico) 10.4 cm
Larghezza (sistema metrico) 10.4 cm