Learn More
Thermo Scientific™ Cilindri graduati economici in plastica polipropilene Nalgene™
Codice prodotto. 10038630
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 24
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
10038630 50 ml 1 ml Pezzo
11399714 10 ml 0.2 ml pezzi 24
10189990 10 ml 0.2 ml Pezzo
10558141 25 ml 0.5 ml Pezzo
10443901 100 ml 1 ml Pezzo
10068640 250 ml 2 ml Pezzo
10150041 500 ml 5 ml Pezzo
10068650 1000 ml 10 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10038630 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 36640050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.40€
    6.16€ / pezzi 1
    Risparmia 1.24€
    16% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Agevole erogazione dei liquidi grazie ai cilindri graduati economici in polipropilene Nalgene™ di Thermo Scientific™ con graduazioni stampate semplici da leggere e indelebili.
Facile erogazione di liquidi con graduazioni stampate semplici da leggere, che non sbiadiscono. I convenienti cilindri graduati in polipropilene Nalgene™ Economy di Thermo Scientific™ sono caratterizzati da un ampio beccuccio e da un'eccezionale resistenza chimica e alla rottura.
  • Translucent
  • Non-wetting
  • Economical and recyclable; designed for single-use
  • No meniscus to confuse readings, allowing for accurate measurements
  • Temperature resistance up to 135°C (275°F)
  • Large, ribbed, rounded base that provides reinforcement and stability, preventing rolling or tipping
  • Calibrated “To Contain“ and “To Deliver” at 20°C
Recycling Information: Nalgene reusable labware products are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually.  Thermo Fisher Scientific encourages recycling Nalgene polypropylene labware at end of product life in communities where polypropylene can be recycled.
Nalgene beakers and graduated cylinders are delivered in corrugate cartons made from 100% post-consumer recycled material.  Packaging bags are made from LDPE and are readily recyclable once the label is removed.   Please continue to cycle and recycle your cartons and bags.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Calibrazione To Contain
Diametro (sistema imperiale) 0.91 in.
Diametro (sistema metrico) 23.1 mm
Quantità 1/Pk., 18/Cs.
Graduazioni 1 ml
Forma Round
Temperatura max (sistema imperiale) 248°F
Da utilizzare con (applicazione) Laboratories
Base Type Round
Altezza (sistema imperiale) 7 in.
Altezza (sistema metrico) 177.8 mm
ACT Label Yes
Product Type Cilindro graduato
Temperatura max (sistema metrico) 120°C
Diametro (sistema imperiale) interno 1.32 in.
Diametro (sistema metrico) interno 33.5 mm