Learn More
Thermo Scientific™ Cilindri graduati economici in plastica polipropilene Nalgene™
Descrizione
Facile erogazione di liquidi con graduazioni stampate semplici da leggere, che non sbiadiscono. I convenienti cilindri graduati in polipropilene Nalgene™ Economy di Thermo Scientific™ sono caratterizzati da un ampio beccuccio e da un'eccezionale resistenza chimica e alla rottura.
- Semitrasparente
- Impermeabile
- Prodotto economico e riciclabile; monouso
- Senza menisco che può confondere le letture, per misurazioni accurate
- Resistenza a temperature massime di 135 °C (275 °F)
- L'ampia base arrotondata con nervature assicura rinforzo e stabilità e previene rotolamenti o ribaltamenti
- Calibrazione “per riempimento“ e “per erogazione” a 20 °C
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Materiale | PTFE (polipropilene) |
| Calibrazione | To Contain |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.11 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 28.2 mm |
| Quantità | 1/Pk., 12/Cs. |
| Graduazioni | 1 ml |
| Forma | Round |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 248°F |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratories |
| Vedi altri risultati |