Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, End Cap
Codice prodotto. 15951501
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 15951501
Marca: Thermo Scientific™ 26892075
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: Nalgene Carboy 2630 and 2261
Sanitary ports for easy fill/ing and dispensing. Thermo Scientific™ Nalgene™ End Caps in polycarbonate or polypropylene to provide operations. Caps also can be securely mounted to 3 in. sanitary flange for applications used with Nalgene™ Sanitary Carboys.
  • Autoclavable
  • Compatible with Nalgene Sanitary Carboys (Cat. Nos. 2630 and 2261)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Two 0.75 in. (19mm) sanitary ports, polypropylene
Diametro (sistema imperiale) interno tubo 0.75 in.
Diametro sistema metrico) interno tubo 19 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Nalgene Sanitary Carboys
Materiale Polypropylene
N. per custodia 4/Cs.
N. per confezione 1 Ea.
Product Type End Cap