Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Copolymer Erlenmeyer Flasks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10470001
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione chiusura:
N. 10
N. 6
N. 7
N. 8
Stopper No. 3
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 2
pezzi 4
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura unitSize
10470001 125 mL Stopper No. 3 pezzi 12
10444881 250 ml N. 6 pezzi 6
10633151 500 ml N. 7 pezzi 4
10749681 1000 ml N. 8 pezzi 2
10065200 2000 ml N. 10 pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10470001 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 41020125
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Combine these flasks with most lab reagents and solutions due to their excellent chemical compatibility and shatter-proof construction.
Choose Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Copolymer Erlenmeyer Flasks for use with a wide range of lab reagents and solutions due to their excellent chemical compatibility. Rugged, shatterproof construction and light weight compared with glass make these flasks a valuble element of lab safety programs.
  • Translucent wall makes liquid level easily visible
  • 2000mL size has molded-in graduations
  • Mouth sized to accept standard sized stoppers (stopper sold separately)
  • Repeatedly autoclavable for long life and rigorous use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Descrizione Flask Erlenmeyer PP 125mL
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Materiale PPCO
N. per custodia 24
N. per confezione 12
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated No
Mouth Style Stretta
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Liscio
Dimensione chiusura Stopper No. 3