Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Copolymer Erlenmeyer Flasks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10749681
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione chiusura:
N. 10
N. 6
N. 7
N. 8
Stopper No. 3
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 2
pezzi 4
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10749681 1000 ml N. 8 pezzi 2
10470001 125 mL Stopper No. 3 pezzi 12
10444881 250 ml N. 6 pezzi 6
10633151 500 ml N. 7 pezzi 4
10065200 2000 ml N. 10 pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10749681 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 41021000
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Combine these flasks with most lab reagents and solutions due to their excellent chemical compatibility and shatter-proof construction.
Choose Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Copolymer Erlenmeyer Flasks for use with a wide range of lab reagents and solutions due to their excellent chemical compatibility. Rugged, shatterproof construction and light weight compared with glass make these flasks a valuble element of lab safety programs.
  • Translucent wall makes liquid level easily visible
  • 2000mL size has molded-in graduations
  • Mouth sized to accept standard sized stoppers (stopper sold separately)
  • Repeatedly autoclavable for long life and rigorous use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 32 oz.
Descrizione Flask Erlenmeyer PP 1000mL
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Materiale Copolimero di polipropilene (PPCO)
N. per custodia 6
N. per confezione 2
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated No
Mouth Style Stretta
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Liscio
Dimensione chiusura N. 8