Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene General Purpose Test Tube Racks
Codice prodotto. 10672591
Cambia vista
Click to view available options
Matrice:
3 x 8
4 x 10
Da utilizzare con (apparecchiatura):
13-16mm Tubes
16-20mm Tubes
Provette da 21-25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Matrice Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10672591 3 x 8 Provette da 21-25 mm Pezzo
10579841 4 x 10 13-16mm Tubes Pezzo
10179970 4 x 10 16-20mm Tubes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10672591 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 59300030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stack empty Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene General Purpose Test Tube Racks with any other racks of the same length.
Stack empty Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene General Purpose Test Tube Racks with any other racks of the same length. These racks are available with handles for easy carrying. Holes are keyed with molded-in numbers and letters for easy identification of tubes.
  • Superior chemical resistance make these compatible for many chemicals in the lab
  • Higher specific gravity than water so stays submerged in a water bath—won't float
Note:
These racks are NOT autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Cestelli per provette
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Capacità Tubes (25 to 30 mm)
Materiale Polipropilene
Posizioni 24
Forma Rettangolare
Sovrapponibile No
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 21-25 mm
N. per custodia 4
N. per confezione 1
Lunghezza (sistema metrico) 32 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 12.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 30 mm
Product Type Rack di fialette per test
Diametro (sistema metrico) interno 30 mm
Ripiani 3 Tiers
Matrice 3 x 8
Larghezza (sistema metrico) 11.5 cm