Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Griffin Low-Form Plastic Beakers
Codice prodotto. 10084820
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 3
pezzi 4
pezzi 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10084820 2000 ml Pezzo
10116310 30 ml pezzi 12
10556361 50 ml pezzi 12
10176350 100 ml pezzi 12
10340481 150 ml pezzi 12
10547882 250 ml pezzi 6
10166400 400 ml pezzi 6
10761411 600 ml pezzi 4
10084810 1000 ml pezzi 3
10094820 4000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10084820 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 12012000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.85€
    24.67€ / pezzi 1
    Risparmia 4.18€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I becher di Griffin bassi in polipropilene Nalgene™ Thermo Scientific™ offrono precisione ed efficienza di travaso grazie al caratteristico design con un solo beccuccio.
I becher di Griffin bassi in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ offrono precisione ed efficienza di travaso grazie al caratteristico design con un solo beccuccio e graduazioni serigrafate di facile lettura.
Caratteristiche:
  • Scanalature per facilitare l'impilamento
  • Graduazioni, codice misura, codice resina, numero di catalogo, temperatura max e simbolo “No fiamma” serigrafati, per una semplice identificazione e un uso sicuro
  • Autoclavabili/graduati
  • Conformi agli standard internazionali ISO/DIN 7056 per i prodotti di precisione in plastica da laboratorio
: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Natural translucent
Descrizione Beaker Griffin Low-Form PP 2000 mL
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Intervallo di graduazione 200 to 2000 mL
Incrementi 100 mL
Quantità 1/Pk.; 6/Cs.
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated Sì
Certificazione/Conformità Soddisfa gli standard internazionali ISO/DIN 7056 sull'accuratezza degli articoli in plastica da lab
Scale 200mL to 2000mL in 100mL increments
Stile Griffin, Low Form
ACT Label Yes