Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Griffin Low-Form Plastic Beakers
Codice prodotto. 10761411
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 3
pezzi 4
pezzi 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10761411 600 ml pezzi 4
10116310 30 ml pezzi 12
10556361 50 ml pezzi 12
10176350 100 ml pezzi 12
10340481 150 ml pezzi 12
10547882 250 ml pezzi 6
10166400 400 ml pezzi 6
10084810 1000 ml pezzi 3
10084820 2000 ml Pezzo
10094820 4000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Codice prodotto. 10761411 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 12010600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
I becher di Griffin bassi in polipropilene Nalgene™ Thermo Scientific™ offrono precisione ed efficienza di travaso grazie al caratteristico design con un solo beccuccio.
I becher di Griffin bassi in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ offrono precisione ed efficienza di travaso grazie al caratteristico design con un solo beccuccio e graduazioni serigrafate di facile lettura.
Caratteristiche:
  • Ribs for easy stacking
  • “”
  • Autoclavabile/graduato
  • Meets ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Natural translucent
Descrizione Beaker Griffin Low-Form PP 600 mL
Capacità (sistema metrico) 600 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Intervallo di graduazione 100 to 600 mL
Incrementi 50 mL
Quantità 4/Pk.; 24/Cs.
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated
Certificazione/Conformità Soddisfa gli standard internazionali ISO/DIN 7056 sull'accuratezza degli articoli in plastica da lab
Scale 100mL to 600mL in 50mL increments
Stile Griffin, Low Form
ACT Label Yes
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Nota: non utilizzare su piastre riscaldanti