Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Griffin Low-Form Plastic Beakers
Beskrivning
I becher di Griffin bassi in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ offrono precisione ed efficienza di travaso grazie al caratteristico design con un solo beccuccio e graduazioni serigrafate di facile lettura.
- Ribs for easy stacking
- Silk-screened with graduations, size code, resin code, catalog number, max. temperature and “No Flame” symbol for easy identification and safe use
- Autoclavable/Graduated
- Meets ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy
Specifikationer
Specifikationer
| Colore | Natural translucent |
| Descrizione | Beaker Griffin Low-Form PP 30 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
| Materiale | PP (polipropilene) |
| Intervallo di graduazione | 5 to 30 mL |
| Incrementi | 5 mL |
| Quantità | 12/Pk.; 48/Cs. |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Reusable |
| Visa mer |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Nota: non utilizzare su piastre riscaldanti
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.