Learn More
Thermo Scientific™ Vassoio per sterilizzazione di strumenti/pipette in polipropilene Nalgene™ con coperchio
Codice prodotto. 10507122
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
18 x 6 x 2.6 pollici (46 x 15 x 6.7 cm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
10507122 18 x 6 x 2.6 pollici (46 x 15 x 6.7 cm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10507122 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 69100618
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Reduce breakage and chipping of glass pipette tips with the stackable and lightweight Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Pipet/Instrument Sterilizing Tray.
Reduce breakage and chipping of glass pipette tips with the Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Pipet/Instrument Sterilizing Tray. Horizontal design allows pipettes to be fully immersed in disinfectant. Rigid plastic tray is stackable, lightweight, quiet and less expensive than stainless steel. Cover fits into groove of pan to minimize spillage of hazardous materials.
  • Holds pipets up to 40cm long in a stackable, lightweight alternative to stainless steel
  • Can also be used to sterilize small labware and instruments—resists aggressive disinfectants
  • Has groove for cover to minimize spillage of hazardous materials and a hand grip on the cover
  • Autoclavable
Compliance:
  • Meets OSHA Standard 29CFR1910.1030 for use as protection against bloodborne pathogens.
  • Conforms to NIH and Federal Register guidelines for biohazardous and recombinant DNA research where disinfecting and subsequent autoclaving of pipets are required before cleaning and disposal
Recycling information:
Please recycle the corrugate cartons and any LDPE bags your Nalgene products are delivered in.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Conforme allo standard OSHA 29CFR1910.1030 per l'uso come dispositivo di protezione dai patogeni a trasmissione ematica. Conforme alle linee guida NIH e Federal Register su pericoli biologici e ricerca su DNA ricombinante in cui si prevede la disinfezione e successiva sterilizzazione in autoclave delle pipette
Dimensioni (L x P x A) 18 x 6 x 2.6 pollici (46 x 15 x 6.7 cm)
Descrizione Vassoio di sterilizzazione con struttura in plastica rigida
Altezza (sistema metrico) 6.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) 46 cm
Materiale Polypropylene
Tipo Sterilizing Tray
Larghezza (sistema metrico) 15 cm
Da utilizzare con Holds pipets up to 40cm long
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in.
N. per confezione 1
Altezza (sistema imperiale) 2.6 in.
N. per custodia 6
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.