Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Rectangular Carboy with Closure
For Use With: Store solutions and handle large volumes of powders and other solid samples; Autoclavable; Closure Material: Polypropylene; Color: White
93.58€ - 641.00€
Specifica
Product Type Rectangular Carboy
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 100-415 mm
Descrizione Taniche rettangolari sterilizzabili in autoclave
Materiale Polipropilene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12701538
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2212-0020
9 l
641.00€
pezzi 6
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10548301
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2212-0050
20 l
156.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10507921
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2212-0020
9 l Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Store solutions and handle large volumes of powders and other solid samples with Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polypropylene Carboys with Closure. Featuring a space-saving design, a wide mouth opening for filling and cleaning and a sturdy stainless-steel handle, these carboys are tough, translucent and autoclavable.
Features:
  • Wide-mouth opening for easy filling, transferring and cleaning of carboys
  • Molded in graduations in 1 gallon and 5L increments for ease in dispensing
  • Stainless-steel handle for ease in transporting containers
  • Autoclavable, graduated and leakproof†
Includes:
  • Polypropylene screw closure
Specifica
Specifica
Rectangular Carboy
100-415 mm
Polipropilene
1
White
Polypropylene
Taniche rettangolari sterilizzabili in autoclave
Store solutions and handle large volumes of powders and other solid samples