Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polysulfone Dilution Bottles with Closure
Codice prodotto. 11940526
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
210 mL
220 mL
Dimensione chiusura:
28-415 mm
38-415 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 48
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
11940526 220 mL 38-415 mm pezzi 48
11375514 210 mL 28-415 mm pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11940526 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 25000380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00€
    422.00€ / pezzi 48
    Risparmia 27.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-03-2027
Resist bases, weak acids and all aqueous solutions in applications with our clearest and most accurate dilution bottles.
Resist bases, weak acids and all aqueous solutions in applications with Thermo Scientific™ Nalgene™ Polysulfone Dilution Bottles with Closure. With graduations at 90 and 99mL, these are our clearest and most accurate dilution bottles. They have a useful temperature range of -100°C (148°F) to +168°C (329°F) and are accurate to ± 1mL.
Features:
  • Excellent chemical resistance to bases and weak acids — ideal for use with food products
  • Useful for a wide range of temperatures -100°C (148°F) to +168°C (329°F)
  • Transparent, so it's easy to read graduations at both 90mL (for 1:10 dilutions) and 99mL (for 1:100 dilutions) — accurate to ±1mL
  • Autoclavable/Transparent/Leakproof†
Note: Autoclaving when used with Tween will reduce the life of this dilution bottle.
Includes:
Polypropylene screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 220 mL
Colore Clear
Materiale Polysulfone
N. per custodia 48
N. per confezione 12
Sterilità Non sterile
Volume (sistema imperiale) margine 7.375 oz.
Volume (sistema metrico) margine 220 mL
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 152.9 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1.75 in.
Altezza (sistema imperiale) 6.05 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 38-415 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 7.37 oz.
Forma Pozzetti quadrati
Product Type Dilution Bottle