Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reusable Bottle Top Filters
Combina la praticità di un filtro per tappo da flacone con la convenienza di un filtro riutilizzabile. Protezione mediante chiusura a vite di flaconi per terreni in vetro con collo da 33 o 45 mm.
173.00€ - 227.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni filettatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni filettatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10231751
|
Thermo Scientific™
DS0320-2545 |
250 ml | 45 mm |
173.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10343401
|
Thermo Scientific™
DS0320-5033 |
500 ml | 33 mm |
224.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10465781
|
Thermo Scientific™
DS0320-5045 |
500 ml | 45 mm |
227.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Combina la praticità di un filtro per tappo da flacone con la convenienza di un filtro riutilizzabile. I filtri per i colli dei flaconi riutilizzabili in polisolfone non citotossici Thermo Scientific™ Nalgene™ si avvitano saldamente sui flaconi per terreni in vetro con collo da 33 o 45 mm.
- Disponibili con pori di dimensioni pari a 250 e 500 ml.
- Il polisolfone è resistente, lavabile e autoclavabile
- Graduazioni stampate per agevolare la visione del volume del campione
- L'adattatore per tubi in polipropilene può essere imbottito con cotone per un'aerazione sterile durante l'autoclavaggio
- La piastra di supporto della membrana di sterilizzazione rimovibile è studiata per offrire il massimo flusso e la massima resa.
- I filtri sono compatibili con tubi per vuoto con diametro interno da 0.25 a 0.3125″ (da 6 a 8 mm)
Specifica
Sì | |
Polysulfone |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.