Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Amber High Profile Closures with Color Coders for Micro Packaging Vials: Sterile, Bulk Pack
Identify samples quickly using these PPCO amber high-profile closures. Offered in a variety of colors, these closures have no O-ring that could fall out or contaminate contents.
147.00€ - 318.00€
Specifica
Descrizione High-profile closures w/color coders for micro packaging vials
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Materiale PPCO
Sterilità Sterile
N. per custodia 1000
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10374143
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
342825-0110
Clear
147.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10523955
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
342825-0111
White
299.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10533955
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
342825-0112
Yellow
318.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10314243
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
342825-0113
Orange
299.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10324243
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
342825-0114
Green
299.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10610334
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
342825-0115
Red
299.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10048772
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
342825-0116
Blue
318.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10324483
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
342825-0117
Gold
318.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10466083
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
342825-0118
Purple
318.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10582225
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
342825-0119
Natural
318.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10272523
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
342825-1110
Teal
299.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10140033
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
342825-1111
Amber
299.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Quickly identify samples using Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Amber High Profile Closures with Color Coders for Micro Packaging Vials. Offered in a variety of colors, closures have no O-ring to fall out or contaminate contents.
Features:
  • Vials (listed separately) and polypropylene copolymer closures are pressure-tested together at 7.5psig.
  • Closures are for use with amber PPCO micro packaging vials to provide barrier for light-sensitive reagents.
  • Permanently attached, color-coded inserts are free of toxic heavy metals.
  • Inserts do not come in contact with vial contents.
  • Threaded, screw closure are sterile to 10-6 SAL, RNase/DNase Free, non-cytotoxic, and non-pyrogenic
  • Leakproof† when used with Nalgene Micro Packaging Vials.
Ordering Information:
Micro Packaging Vial Closures are bulk packed without vials, 500 per inner bag, 1,000 per case. Order sterile amber vials separately (Cat. No. 342805).
Specifica
Specifica
High-profile closures w/color coders for micro packaging vials
PPCO
1000
Nalgene
Screw Cap
ISO 13485:2016
11 mm
11 mm
Sterile
500
PPCO
500 Bag, 1000 Cs.
Closure
Documenti
Product Certifications
† The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for two minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.