Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifuge Bottles with Sealing Closure
Descrizione
Le bottiglie per centrifuga PPCO Nalgene™ Thermo Scientific™ includono una chiusura a tenuta ermetica per una maggiore garanzia di tenuta alle massime velocità quando si centrifugano materiali pericolosi e consentono di centrifugare campioni chimici e biologici di volume elevato a basse e medie velocità. Realizzate in copolimero di polipropilene rigido e resistente, queste bottiglie semitrasparenti sono progettate per le applicazioni di pelleting quali raccolta di colture cellulari e biochimica delle proteine, comprese le precipitazioni di solfato di ammonio. Inoltre, queste bottiglie PPCO possono essere sterilizzate in autoclave e offrono un'eccellente resistenza meccanica.
- For low- to moderate-speed centrifugation of biological and chemical samples
- Bottle includes polypropylene sealing cap assembly with silicone gasket for added leakproof† assurance at maximum speeds or when spinning hazardous materials
- For proper performance, bottles must be filled to 80% of total capacity
Requires:
When spinning 250mL bottle in a Sorvall GSA rotor, use of the Nalgene centrifuge bottle adapter (DS3125-0250) is required
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Colore | Traslucido |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 60.7 mm |
| Materiale | Copolimero di polipropilene (PPCO) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 133.4 mm |
| N. per confezione | 4 |
| Capacità nominale | 250 ml |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Forza max | 27,500 x g |
| Vedi altri risultati |