Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifuge Bottles with Sealing Closure
Codice prodotto. 10587951
Cambia vista
Click to view available options
Capacità nominale:
250 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità nominale Dimensione della confezione
10587951 500 ml pezzi 4
10430613 250 ml pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10587951 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 31410500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    135.17€ / pezzi 4
    Risparmia 22.83€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Queste bottiglie per centrifuga in PPCO, dotate di chiusura a tenuta, consentono di centrifugare grandi volumi di campioni biologici e chimici da bassa a moderata velocità.
Le bottiglie per centrifuga PPCO Nalgene™ Thermo Scientific™ includono una chiusura a tenuta ermetica per una maggiore garanzia di tenuta alle massime velocità quando si centrifugano materiali pericolosi e consentono di centrifugare campioni chimici e biologici di volume elevato a basse e medie velocità. Realizzate in copolimero di polipropilene rigido e resistente, queste bottiglie semitrasparenti sono progettate per le applicazioni di pelleting quali raccolta di colture cellulari e biochimica delle proteine, comprese le precipitazioni di solfato di ammonio. Inoltre, queste bottiglie PPCO possono essere sterilizzate in autoclave e offrono un'eccellente resistenza meccanica.
Caratteristiche:
  • Per la centrifugazione a velocità da bassa a moderata di campioni biologici e chimici
  • La bottiglia in polipropilene include un tappo ermetico con guarnizione in silicone per una maggiore tenuta ermetica, sicurezza alla massima velocità o quando si centrifugano materiali pericolosi
  • Per ottenere prestazioni adeguate, le bottiglie devono essere riempite al 80% della capacità totale
Richiede:
Quando si centrifuga la bottiglia da 250ml in un rotore Sorvall GSA, è necessario utilizzare l'adattatore per bottiglie per centrifuga (DS3125-0250)
Garanzia
: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 450 mL
Colore Semitrasparente
Materiale Copolimero di polipropilene (PPCO)
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
N. per confezione 4
Capacità nominale 500 ml
Closure Included Sì
Graduated No
Forza max 13,700 x g
Altezza (sistema metrico) 159.3 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.735 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 2.735 in.
Altezza (sistema imperiale) 6.27 in.
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Diametro (sistema metrico) 69.5 mm
Tipo di chiusura Gruppo tappo ermetico con guarnizione in silicone
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Sì
Capacità (sistema imperiale) 16,9 once
Forma Rotondo
Product Type Centrifuge Bottle