Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifuge Bottles with Sealing Closure
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4521570
Cambia vista
Click to view available options
Capacità nominale:
250 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità nominale unitSize
10430613 250 ml pezzi 4
10587951 500 ml pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10430613 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 31410250
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Queste bottiglie per centrifuga in PPCO, dotate di chiusura a tenuta, consentono di centrifugare grandi volumi di campioni biologici e chimici da bassa a moderata velocità.
Le bottiglie per centrifuga PPCO Nalgene™ Thermo Scientific™ includono una chiusura a tenuta ermetica per una maggiore garanzia di tenuta alle massime velocità quando si centrifugano materiali pericolosi e consentono di centrifugare campioni chimici e biologici di volume elevato a basse e medie velocità. Realizzate in copolimero di polipropilene rigido e resistente, queste bottiglie semitrasparenti sono progettate per le applicazioni di pelleting quali raccolta di colture cellulari e biochimica delle proteine, comprese le precipitazioni di solfato di ammonio. Inoltre, queste bottiglie PPCO possono essere sterilizzate in autoclave e offrono un'eccellente resistenza meccanica.
Features:
  • For low- to moderate-speed centrifugation of biological and chemical samples
  • Bottle includes polypropylene sealing cap assembly with silicone gasket for added leakproof† assurance at maximum speeds or when spinning hazardous materials
  • For proper performance, bottles must be filled to 80% of total capacity
Requires:
When spinning 250mL bottle in a Sorvall GSA rotor, use of the Nalgene centrifuge bottle adapter (DS3125-0250) is required
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Colore Traslucido
Diametro collo esterno (sistema metrico) 60.7 mm
Materiale Copolimero di polipropilene (PPCO)
Lunghezza (sistema metrico) 133.4 mm
N. per confezione 4
Capacità nominale 250 ml
Closure Included
Graduated No
Forza max 27,500 x g
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 132.8 mm
Product Type Centrifuge Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 2.40 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 5.23 in.
Altezza (sistema imperiale) 5.23 in.
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Diametro (sistema metrico) 61.1 mm
Tipo di chiusura Gruppo cappuccio sigillante con guarnizione in silicone
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Sì
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.