Learn More
- Home
- Products
- Filters and Filtration
- Filter Units
- Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
Codice prodotto. p-4524852
| Codice prodotto. | Dimensione del poro | Materiale (membrana) | Diametro (sistema metrico) membrana | Volume (sistema metrico) ricevitore | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10685813 | 0.2 μm | PES | 50 mm | 50 ml | pezzi 12 |
| 10418232 | 0.45 μm | PES | 50 mm | 115 mL | pezzi 12 |
| 10338763 | 0.1 μm | PES | 50 mm | 150 mL | pezzi 12 |
| 10102451 | 0.2 μm | PES | 50 mm | 115 mL | pezzi 12 |
| 10370311 | 0.2 μm | PES | 50 mm | 150 mL | pezzi 12 |
| 10034550 | 0.45 μm | PES | 50 mm | 150 mL | pezzi 12 |
| 10793344 | 0.1 μm | PES | 75 mm | 250 ml | pezzi 12 |
| 10421791 | 0.2 μm | PES | 50 mm | 250 ml | pezzi 12 |
| 10568632 | 0.45 μm | PES | 50 mm | 250 ml | pezzi 12 |
| 10474415 | 0.1 µm | PES | 75 mm | 500 ml | pezzi 12 |
| 10229090 | 0.2 μm | PES | 75 mm | 500 ml | pezzi 12 |
| 10687541 | 0.2 μm | PES | 90 mm | 500 ml | pezzi 12 |
| 10044550 | 0.45 μm | PES | 75 mm | 500 ml | pezzi 12 |
| 10462701 | 0.45 μm | PES | 90 mm | 500 ml | pezzi 12 |
| 12686366 | 0.1 μm | PES | 90 mm | 1000 ml | pezzi 12 |
| 10411791 | 0.2 μm | PES | 90 mm | 1000 ml | pezzi 12 |
| 10228340 | 0,45 μm | PES | 90 mm | 1000 ml | pezzi 12 |
| 10577322 | 0.2 μm | Nitrato di cellulosa | 50 mm | 115 mL | pezzi 12 |
| 10589222 | 0.45 μm | Cellulose Nitrate | 50 mm | 115 mL | pezzi 12 |
| 10403701 | 0.2 μm | Nitrato di cellulosa | 50 mm | 150 mL | pezzi 12 |
| 10682741 | 0.45 μm | Cellulose Nitrate | 50 mm | 150 mL | pezzi 12 |
| 10684851 | 0.8 μm | Nitrato di cellulosa | 50 mm | 150 mL | pezzi 12 |
| 10261741 | 0.2 μm | Nitrato di cellulosa | 50 mm | 250 ml | pezzi 12 |
| 10281881 | 0.45 μm | Nitrato di cellulosa | 50 mm | 250 ml | pezzi 12 |
| 10792351 | 0.8 μm | Cellulose Nitrate | 50 mm | 250 ml | pezzi 12 |
| 10139130 | 0.2 μm | Nitrato di cellulosa | 75 mm | 500 ml | pezzi 12 |
| 10037720 | 0.45 μm | Nitrato di cellulosa | 75 mm | 500 ml | pezzi 12 |
| 10720622 | 0.8 µm | Nitrato di cellulosa | 75 mm | 500 ml | pezzi 12 |
| 10047720 | 0.2 μm | Nitrato di cellulosa | 75 mm | 500 ml | pezzi 12 |
| 10693701 | 0.45 μm | Nitrato di cellulosa | 75 mm | 500 ml | pezzi 12 |
| 10422941 | 0.8 μm | Nitrato di cellulosa | 75 mm | 500 ml | pezzi 12 |
| 10450241 | 0.2 μm | SFCA | 50 mm | 115 mL | pezzi 12 |
| 10126070 | 0.45 μm | SFCA | 50 mm | 115 mL | pezzi 12 |
| 10454641 | 0.2 μm | SFCA | 50 mm | 150 mL | pezzi 12 |
| 10760792 | 0.45 μm | SFCA | 50 mm | 150 mL | pezzi 12 |
| 10444831 | 0.2 μm | SFCA | 50 mm | 250 ml | pezzi 12 |
| 10579051 | 0.45 μm | SFCA | 50 mm | 250 ml | pezzi 12 |
| 10017770 | 0.2 μm | SFCA | 75 mm | 500 ml | pezzi 12 |
| 10211561 | 0.2 μm | SFCA | 90 mm | 500 ml | pezzi 12 |
| 10199700 | 0.45 μm | SFCA | 75 mm | 500 ml | pezzi 12 |
| 10740602 | 0.45 μm | SFCA | 90 mm | 500 ml | pezzi 12 |
| 10017820 | 0.2 μm | SFCA | 75 mm | 500 ml | pezzi 12 |
| 10382711 | 0.2 μm | SFCA | 90 mm | 1000 ml | pezzi 12 |
| 10614861 | 0.45 μm | SFCA | 50 mm | 500 ml | pezzi 12 |
| 10405021 | 0.45 μm | SFCA | 90 mm | 1000 ml | pezzi 12 |
| 10762732 | 0.2 μm | Nylon | 50 mm | 150 mL | pezzi 12 |
| 10159130 | 0.45 μm | Nylon | 50 mm | 150 mL | pezzi 12 |
| 10760802 | 0.2 μm | Nylon | 50 mm | 250 ml | pezzi 12 |
| 10790412 | 0.45 μm | Nylon | 50 mm | 250 ml | pezzi 12 |
| 10578471 | 0.2 μm | Nylon | 75 mm | 500 ml | pezzi 12 |
| 10790602 | 0.2 μm | Nylon | 90 mm | 500 ml | pezzi 12 |
| 10211321 | 0.45 μm | Nylon | 75 mm | 500 ml | pezzi 12 |
| 10444261 | 0.2 μm | Nylon | 75 mm | 500 ml | pezzi 12 |
| 10362811 | 0.2 μm | Nylon | 90 mm | 1000 ml | pezzi 12 |
| 10169700 | 0.45 μm | Nylon | 75 mm | 500 ml | pezzi 12 |
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27964" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Le unità filtranti monouso Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ membrana in PES garantiscono una maggiore protezione dei campioni e una migliore efficienza di filtrazione. Queste unità sono caratterizzate dall'esclusivo design Rapid-Flow della piastra di supporto, con portata e resa elevate. L'ultima linea di difesa contro la contaminazione delle colture cellulari—le membrane in polietersulfone (PES) a basso assorbimento proteico e basso livello di estraibili sono la scelta ottimale per la filtrazione sterile dei terreni di colture cellulari, sieri, additivi e tamponi.
- La coppetta del filtro può essere svitata dal flacone di conservazione per un facile accesso al filtrato
- La chiusura con tappo a vite a tenuta ermetica† (esclusi i modelli da 115 ml) elimina le variazioni di pH nel flacone di conservazione per una maggiore durata dei contenuti
- La camera superiore delle unità filtranti è chiaramente contrassegnata con le dimensioni dei pori, il tipo di membrana, il numero di catalogo, il numero di lotto e la data di scadenza (esclusi i modelli da 115 ml)
- Il supporto della membrana senza cuscinetto riduce al minimo la formazione di schiuma dei campioni proteici
- Apirogene e non citotossiche
- Sterilizzate con radiazione gamma e confezionati singolarmente per una durata di conservazione sterile di 5 anni
Membrana in polietersulfone (PES)
- Basso assorbimento proteico per garantire l'equilibrio delle proteine
- Basso livello di estraibili per garantire la purezza dei terreni
- Colletto blu per una facile identificazione
- La membrana in PES asimmetrica e l'esclusivo design Rapid-Flow della piastra di supporto garantiscono una maggiore efficienza di filtrazione dei liquidi ad alta portata e resa elevata
- Le unità da 0.2 μm proteggono dalle contaminazioni batteriche
- Le unità da 0.1 μm proteggono anche dalla contaminazione da micoplasmi
Formati da 115 ml
- Unità filtranti compatte per la filtrazione rapida di 50-100 ml di liquido
- Costruzione monopezzo con parte superiori e componenti del ricevitore non separabili
- Non adatte per la conservazione post-filtrazione di terreni (se è necessario conservare i terreni, utilizzare i prodotti Rapid-Flow)
- I formati da 115 ml non presentano il design Rapid-Flow della piastra di supporto
Comprende:
Coperchio in polistirene; camera superiore graduata e flacone di conservazione (tranne il formato da 115 ml); filtro a membrana integrato; braccio laterale con tappo in cellulosa; raccordo del tubo a sgancio rapido.
† Il termine “a tenuta ermetica” viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Specifica
| Monouso | Single-use |
| Materiale (membrana) | PES |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Sterilità | Sterile |
| N. per custodia | 12 |
| N. per confezione | 12 |
| Tipo | Unità filtranti |
| Volume (sistema metrico) ricevitore | 50 ml |
| Volume (sistema metrico) superiore | 50 ml |
| Diametro (sistema metrico) membrana | 50 mm |
| Fit for Purpose | Sterile |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.