Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Filter Storage Bottles
Save time and minimize contamination with these radiation-sterilized filter storage bottles. Excellent as single-use storage containers.
86.90€ - 285.00€
Specifica
Materiale Policarbonato
Sterilità Sterile
Modello Larga
Bocca Wide
Fit for Purpose Sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10074470
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
455-0500
500 ml
86.90€
pezzi 12
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10278370
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
455-0150
150 ml
285.00€
pezzi 24
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10636591
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
455-0250
250 ml
163.00€
pezzi 24
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10546361
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
455-1000
1 l
126.00€
pezzi 12
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Save time and minimize contamination with gamma-sterilized Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Filter Storage Bottles. Use with Nalgene Bottle-Top filters or as replacement/extra receptacles for filter units. Excellent as single-use storage containers.
  • Headspace allows for extra serum or other additives to be added to the filtrate
  • Leakproof† screw caps to eliminate pH shift in bottle for longer life of stored media
  • Sterilized by gamma radiation and individually bagged for a 5-year sterile shelf life
  • Non-pyrogenic and non-cytotoxic
  • Available with Fit for Purpose Sterile documentation
Specifica
Specifica
Policarbonato
Larga
Sterile
Sterile
Wide
Documenti
Product Certifications
† The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.