Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Amber HDPE Bottles
Codice prodotto. 10310721
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Dimensione chiusura:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10310721 2 l 63 mm pezzi 4
10390761 125 ml 28 mm pezzi 12
10439860 250 ml 38 mm pezzi 12
10505733 500 ml 48 mm pezzi 12
10268630 1 l 53 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10310721 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 20090064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.85€
    78.00€ / pezzi 4
    Risparmia 14.85€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Flaconi salva-spazio che consentono di proteggere dall'esposizione alla luce i liquidi fotosensibili o i materiali secchi grazie alle robuste pareti e all'imboccatura larga che ne agevola il riempimento.
Per la protezione di liquidi o di materiali asciutti fotosensibili. I flaconi in HDPE rettangolari ambrati Thermo Scientific™ Nalgene™ occupano meno spazio rispetto ai tradizionali flaconi rotondi. Questi flaconi in polietilene ad alta densità sono caratterizzati da pareti robuste con lati dritti e da un'imboccatura larga che ne facilita il riempimento. Contenitori con eccellente resistenza chimica alla maggior parte degli acidi, delle basi e degli alcool, ideali per il campionamento, la spedizione o la conservazione di liquidi o di materiali asciutti sensibili alla luce UV.
  • Tappo a vite in polipropilene ambrato
  • L'HDPE ambrato riduce la trasmissione di luce UV per la protezione dei liquidi fotosensibili.
  • Conforme ai requisiti U.S. Pharmacopoeia 23 relativi alla trasmissione luminosa.
  • Il formato rettangolare consente di risparmiare spazio; utilizzabile in congelatore fino a -100 °C (-148 °F)
  • Contenitori con eccellente resistenza chimica alla maggior parte degli acidi, delle basi e degli alcool per la protezione di campioni preziosi
  • I tappi senza rivestimento interno garantiscono la massima protezione a tenuta ermetica, senza l'uso di rivestimenti che potrebbero piegarsi, causare perdite o contaminare i reagenti
  • A tenuta ermetica†
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 64 once, 2000 ml
Capacità (sistema metrico) 2 l
Colore Ambra
Descrizione Bottiglia rettangolare color ambra a imboccatura larga
Diametro (sistema imperiale) interno collo 2 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 51 mm
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 152 mm
N. per custodia 12
N. per confezione 4
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 84 mm
Colore chiusura Opaque Amber
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 242 mm
Altezza (sistema imperiale) 9.5 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 63 mm
Diametro (sistema metrico) 152.4 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Capacità (sistema imperiale) 64 oz.
Forma Rectangular
Certificazione/Conformità Conforme ai requisiti U.S. Pharmacopoeia XXIII relativi alla trasmissione luminosa massima
Product Type Wide Mouth Bottle
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.