Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Amber HDPE Bottles
Descrizione
Per la protezione di liquidi o di materiali asciutti fotosensibili. I flaconi in HDPE rettangolari ambrati Thermo Scientific™ Nalgene™ occupano meno spazio rispetto ai tradizionali flaconi rotondi. Questi flaconi in polietilene ad alta densità sono caratterizzati da pareti robuste con lati dritti e da un'imboccatura larga che ne facilita il riempimento. Contenitori con eccellente resistenza chimica alla maggior parte degli acidi, delle basi e degli alcool, ideali per il campionamento, la spedizione o la conservazione di liquidi o di materiali asciutti sensibili alla luce UV.
- Amber polypropylene screw closure
- Amber HDPE reduces UV light transmissions to protect light-sensitive liquids
- Meets U.S. Pharmacopoeia 23 light transmission requirements
- Rectangular shape is great for space-saving use in the freezer to -100°C (-148°F)
- Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these excellent containers to protect your valuable samples
- Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
- Leakproof†
Specifica
Specifica
| Capacità | 16 once, 500 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Colore | Ambra |
| Descrizione | Bottiglia rettangolare color ambra a imboccatura larga |
| Diametro (sistema imperiale) interno collo | 1.5 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 37 mm |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 94 mm |
| N. per custodia | 48 |
| N. per confezione | 12 |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.