Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular HDPE Bottles with Closure
Codice prodotto. 10747181
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Dimensione chiusura:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura unitSize
10747181 500 ml 48 mm pezzi 12
10068160 125 ml 28 mm pezzi 12
10568491 250 ml 38 mm pezzi 12
10757181 1 l 53 mm pezzi 6
10373401 2 l 63 mm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10747181 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 20070016
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Trasporto, campionamento o conservazione di materiali liquidi e secchi con questi flaconi salvaspazio caratterizzati da un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli.
Trasporto, campionamento o conservazione di materiali liquidi e secchi con questi flaconi salvaspazio caratterizzati da un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli. I flaconi in HDPE rettangolari con tappo Thermo Scientific™ Nalgene™ occupano meno spazio rispetto ai tradizionali flaconi tondi. I flaconi in HDPE sono caratterizzati da pareti robuste con lati dritti e da un'imboccatura larga che ne facilita il riempimento.
Features:
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these excellent containers to protect your valuable samples
  • Rectangular shape makes it easy to fit in freezer for storage up to -100°C (-148°F)
  • Linerless polypropylene screw closures provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks, or contaminate your reagents
  • Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw caps
Recycling Information: Nalgene reusable HDPE bottles are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually. Nalgene HDPE bottles and their packaging are readily recyclable. Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene bottles products are packaged. And at end of product life, please wash and recycle your Nalgene HDPE bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16 once, 500 ml
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia rettangolare a imboccatura larga
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.4 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 37 mm
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 94 mm
N. per custodia 48
N. per confezione 12
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 60 mm
Colore chiusura Naturale, traslucido
Certificazione/Conformità USP Class VI; FDA - 21 CFR
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Rectangular
ACT Label Yes
Altezza (sistema metrico) 147 mm
Product Type Wide Mouth Bottle
Altezza (sistema imperiale) 5.8 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 48 mm
Diametro (sistema metrico) 96.5 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.