Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular HDPE Bottles with Closure
Descrizione
Trasporto, campionamento o conservazione di materiali liquidi e secchi con questi flaconi salvaspazio caratterizzati da un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli. I flaconi in HDPE rettangolari con tappo Thermo Scientific™ Nalgene™ occupano meno spazio rispetto ai tradizionali flaconi tondi. I flaconi in HDPE sono caratterizzati da pareti robuste con lati dritti e da un'imboccatura larga che ne facilita il riempimento.
- Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these excellent containers to protect your valuable samples
- Rectangular shape makes it easy to fit in freezer for storage up to -100°C (-148°F)
- Linerless polypropylene screw closures provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks, or contaminate your reagents
- Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw caps
Recycling Information: Nalgene reusable HDPE bottles are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually. Nalgene HDPE bottles and their packaging are readily recyclable. Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene bottles products are packaged. And at end of product life, please wash and recycle your Nalgene HDPE bottles.
Specifica
Specifica
| Capacità | 32 ml, 1000 once |
| Capacità (sistema metrico) | 1 l |
| Colore | Naturale, traslucido |
| Descrizione | Bottiglia rettangolare a imboccatura larga |
| Diametro (sistema imperiale) interno collo | 1.7 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 44 mm |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| N. per custodia | 24 |
| N. per confezione | 6 |
| Show More |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.