Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polycarbonate Clearboy™ Carboy with Closure
Codice prodotto. 10623521
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9 l
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10623521 9 l Pezzo
10788501 20 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10623521 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore DS22130020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00€
    175.00€ / pezzi 1
    Risparmia 70.00€
    28% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: Store media, solutions and sterile water, and is ideal for cold room use.; Autoclavable; Closure Material: Polypropylene; Color: Black (Translucent)
Store media, solutions and sterile water in Thermo ScientificTM NalgeneTM Rectangular Polycarbonate Clearboys with Closure. Featuring a space-saving design, a wide mouth opening for filling and cleaning and a sturdy stainless-steel handle. The clearboy offers extreme impact resistance, and is ideal for cold room use.
Features:
  • Molded in graduations in 1 gallon and 5L increments
  • Autoclavable/Transparent/Graduated/Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 2.4 gal.
Capacità (sistema metrico) 9 l
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 100-415 mm
Colore Black (Translucent)
Descrizione Recipiente Clearboy rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Store media, solutions and sterile water, and is ideal for cold room use.
Altezza (sistema imperiale) 14 in.
Altezza (sistema metrico) 360 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 220 mm
Materiale Policarbonato
Product Type Rectangular Carboy
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Larghezza (sistema metrico) 153 mm