Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Safety Waste Funnel
Codice prodotto. 11764434
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
38-430
83 B
Diametro (sistema metrico) apertura:
14 cm
25.4 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura Diametro (sistema metrico) apertura Dimensione della confezione
11764434 38-430 14 cm Pezzo
11774434 83 B 25.4 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11764434 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 63780004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.25€
    81.00€ / pezzi 1
    Risparmia 6.25€
    7% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I sistemi a imbuto per lo smaltimento temporaneo e in sicurezza Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di contenere temporaneamente i rifiuti sul banco da lavoro o sotto la cappa del laboratorio.
I sistemi a imbuto per lo smaltimento temporaneo e in sicurezza Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di contenere temporaneamente i rifiuti sul banco da lavoro o sotto la cappa del laboratorio. Gli imbuti sono dotati di chiusura di sicurezza a pressione per ridurre al minimo la possibilità di perdite accidentali in caso di capovolgimento; l'imbuto è di grande diametro per agevolare il travaso. Il sistema di sfiato contribuisce a ridurre i fumi e gli schizzi, mentre lo schermo rimovibile sul collo intrappola particelle di dimensioni maggiori, come le ancorette di agitazione. Prodotto ideato per solventi e rifiuti chimici e biologici, se ne raccomanda l'impiego con i contenitori Nalgene.
Caratteristiche:
  • chiusura e adattatore a imbuto in polipropilene, membrana di sfiato in politetrafluoroetilene
  • Disponibilità di imbuto con diametro di 10″ e chiusura 83B o di imbuto 5.5″ con chiusura 38-430
Include:
  • imbuto in HDPE con coperchio montato
  • Chiusura/adattatore imbuto in polipropilene
  • Inserto di schermatura
  • Tappo con sfiato in polipropilene/PTFE da 0.45 μm
  • Filtro
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione chiusura 38-430
Tipo di chiusura HDPE funnel with attached lid
Descrizione Sistemi a imbuto per lo smaltimento temporaneo in sicurezza degli scarti, 38 mm-430
Diametro (sistema imperiale) esterno 5.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.6 cm
Quantità 4/Cs.
Diametro (sistema metrico) apertura 14 cm
Include Imbuto in HDPE con coperchio attaccato, adattatore imbuto/chiusura in polipropilene, inserto di schermatura, tappo di sfiato in polipropilene/PTFE da 0.45 µm e filtro.
Materiale rivestimento interno Politetrafluoroetilene (PTFE)
Da utilizzare con (applicazione) Per sistemi di smaltimento temporaneo in sicurezza degli scarti
Lunghezza (sistema imperiale) 2.2 in.
Materiale Polypropylene
Product Type Safety Waste Funnel System