Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Safety Waste Funnel
Descrizione
I sistemi a imbuto per lo smaltimento temporaneo e in sicurezza Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di contenere temporaneamente i rifiuti sul banco da lavoro o sotto la cappa del laboratorio. Gli imbuti sono dotati di chiusura di sicurezza a pressione per ridurre al minimo la possibilità di perdite accidentali in caso di capovolgimento; l'imbuto è di grande diametro per agevolare il travaso. Il sistema di sfiato contribuisce a ridurre i fumi e gli schizzi, mentre lo schermo rimovibile sul collo intrappola particelle di dimensioni maggiori, come le ancorette di agitazione. Prodotto ideato per solventi e rifiuti chimici e biologici, se ne raccomanda l'impiego con i contenitori Nalgene.
- Polypropylene closure and funnel adaptor, polytetrafluoroethylene vent membrane
- Available in 10″ diameter funnel with 83B closure and 5.5″ funnel with 38-430 closure
Includes:
- HDPE funnel with attached lid
- Polypropylene closure/funnel adapter
- Screen insert
- Polypropylene/PTFE 0.45μm vent plug
- Filter
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | 83 B |
| Tipo di chiusura | HDPE funnel with attached lid |
| Descrizione | Funnel Safety Waste 10 in. HDPE/PP 83B Closure |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 10 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5.6 cm |
| Quantità | 2/Cs. |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 25.4 cm |
| Include | Imbuto in HDPE con coperchio attaccato, adattatore imbuto/chiusura in polipropilene, inserto di schermatura, tappo di sfiato in polipropilene/PTFE da 0.45 µm e filtro. |
| Materiale rivestimento interno | Politetrafluoroetilene (PTFE) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per sistemi di smaltimento temporaneo in sicurezza degli scarti |
| Vedi altri risultati |