Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Safety Waste Funnel
I sistemi a imbuto per lo smaltimento temporaneo e in sicurezza Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di contenere temporaneamente i rifiuti sul banco da lavoro o sotto la cappa del laboratorio.
77.05€ - 80.50€
Specifica
Product Type | Safety Waste Funnel System |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 5.6 cm |
Materiale rivestimento interno | Politetrafluoroetilene (PTFE) |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Diametro (sistema metrico) apertura | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Diametro (sistema metrico) apertura | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11764434
|
Thermo Scientific™
6378-0004 |
38-430 | 14 cm | 5.6 cm |
77.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11774434
|
Thermo Scientific™
6378-0010 |
83 B | 25.4 cm | 5.6 cm |
80.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
I sistemi a imbuto per lo smaltimento temporaneo e in sicurezza Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di contenere temporaneamente i rifiuti sul banco da lavoro o sotto la cappa del laboratorio. Gli imbuti sono dotati di chiusura di sicurezza a pressione per ridurre al minimo la possibilità di perdite accidentali in caso di capovolgimento; l'imbuto è di grande diametro per agevolare il travaso. Il sistema di sfiato contribuisce a ridurre i fumi e gli schizzi, mentre lo schermo rimovibile sul collo intrappola particelle di dimensioni maggiori, come le ancorette di agitazione. Prodotto ideato per solventi e rifiuti chimici e biologici, se ne raccomanda l'impiego con i contenitori Nalgene.
Caratteristiche:- chiusura e adattatore a imbuto in polipropilene, membrana di sfiato in politetrafluoroetilene
- Disponibilità di imbuto con diametro di 10″ e chiusura 83B o di imbuto 5.5″ con chiusura 38-430
Include:
- imbuto in HDPE con coperchio montato
- Chiusura/adattatore imbuto in polipropilene
- Inserto di schermatura
- Tappo con sfiato in polipropilene/PTFE da 0.45 μm
- Filtro
Specifica
Safety Waste Funnel System | |
5.6 cm | |
Politetrafluoroetilene (PTFE) |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.