Learn More
Thermo Scientific™ Sistema di smaltimento temporaneo in sicurezza degli scarti Nalgene™
Codice prodotto. 10084680
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 l
10 l
Dimensione chiusura:
38-430
83 B
Diametro (sistema metrico) apertura:
14 cm
25 cm
Materiale:
Polietilene ad alta densità (HDPE)
Polietilene ad alta densità fluorurato (FLPE)
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Diametro (sistema metrico) apertura Materiale Dimensione della confezione
10084680 10 l 83 B 25 cm Polietilene ad alta densità fluorurato (FLPE) Pezzo
10098021 4 l 38-430 14 cm Polietilene ad alta densità (HDPE) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10084680 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 63790010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00€
    157.50€ / pezzi 1
    Risparmia 41.50€
    20% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il sistema di smaltimento in sicurezza Thermo Scientific™ Nalgene™ resistente agli urti e ai prodotti chimici consente di ridurre al minimo le perdite e le emissioni volatili accidentali.
Il sistema di smaltimento in sicurezza Thermo Scientific™ Nalgene™ resistente agli urti e ai prodotti chimici consente di ridurre al minimo le perdite e le emissioni volatili accidentali. Il sistema è stato progettato per lo stoccaggio temporaneo di solventi, rifiuti chimici e biologici. L'imbuto dei rifiuti di sicurezza è dotato di un fermo a scatto Easy Snap per ridurre al minimo le perdite e le emissioni volatili accidentali. L'imbuto si svita facilmente dall'adattatore per operazioni di pulizia e accesso più rapide. Il gruppo chiusura/adattatore comprende uno sfiato che rilascia la pressione durante il riempimento e riduce le emissioni durante l'uso. Comprende un contenitore di raccolta Nalgene.
Features:
  • Large-diameter funnel has attached cover with Easy Snap safety latch to minimize accidental spills and volatile emmissions
  • Funnel easily unscrews from polypropylene closure/funnel adapter for cleaning and quicker access
  • Closure/adapter includes vent with polypropylene/PTFE vent plug that releases pressure during pouring and prevents emissions during use
  • Adapter can also connect to external syringe filter
  • Removable polypropylene screen insert fits at bottom of funnel to trap large particles such as stir bars
  • Not resistant to long-term UV light exposure
  • Includes either a 4L HDPE Nalgene bottle or 10L FLPE Nalgene Carboy
  • 4L system includes a 5-1/2 in. (14 cm) safety waste funnel and 4L HDPE Nalgene bottle and closure; recommended for acid, base and alcohol wastes
  • 10L system includes a 10 in. (25 cm) safety waste funnel and 10L fluorinated HDPE carboy with closure; recommended for solvent wastes
Ordering Information:
Secondary containers (sold separately) should be used with Safety Waste Systems during transport, transfer or storage.
Includes:
1.125 gal. (4L) HDPE or 2.625 gal. (10L) fluorinated HDPE container, removable funnel with lid, closure/funnel adapter, filter, and screen insert.
Note:
These systems are not safety cans as defined by OSHA guidelines and are designed for temporary waste disposal only. Waste should be disposed of prior to 90 days of initial waste accumulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione chiusura 83 B
Capacità (sistema metrico) 10 l
Descrizione Sistemi di smaltimento temporaneo in sicurezza degli scarti; capacità: 10 l
Diametro (sistema imperiale) esterno 10 pollici
Capacità (sistema imperiale) 2.625 galloni
Lunghezza (sistema metrico) 27 cm
Diametro (sistema metrico) apertura 25 cm
Include Contenitore in HDPE da 1.125 galloni (4 l) o in HDPE fluorurato da 2.625 galloni (10 l), imbuto rimovibile con coperchio, adattatore imbuto/chiusura, filtro e inserto di schermatura.
Da utilizzare con (applicazione) Per il contenimento temporaneo degli scarti
Lunghezza (sistema imperiale) 10.625 pollici
Materiale Polietilene ad alta densità fluorurato (FLPE)
Product Type Safety Waste System