Learn More
Thermo Scientific™ Tappi ermetici Nalgene™ per provette da centrifuga Oak Ridge
Artikelnummer. 10480033
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensione chiusura:
20 mm
24 mm
58 mm
63 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
250 mL Tubes
28 and 30 mL Tubes
500 mL and 1 L Tubes
Provette da 50 ml
Pakningsstørrelse:
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensione chiusura Da utilizzare con (apparecchiatura) Pakningsstørrelse
10480033 63 mm 500 mL and 1 L Tubes pezzi 2
10633791 20 mm 28 and 30 mL Tubes pezzi 2
10643791 24 mm Provette da 50 ml pezzi 2
10470033 58 mm 250 mL Tubes pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10480033 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS31320063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.50€
    56.40€ / pezzi 2
    Risparmia 7.10€
    11% Sconto
In stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Questi tappi a tenuta† ermetica consentono di utilizzare i flaconi da centrifuga Thermo Scientific™ Nalgene™ alle massime velocità nominali previste.
I flaconi da centrifuga a tenuta† ermetica Thermo Scientific™ Nalgene™ si possono impiegare alla velocità di rotazione massima raccomandata se in combinazione con i tappi ermetici Nalgene per le provette da centrifuga Oak Ridge. L'impiego di questi tappi è consigliabile anche per la rotazione di materiali pericolosi.
Compatibility:
  • DS3132-0058: for use with Nalgene Centrifuge Bottles 3140-0250 and 3140-0250
  • DS3132-0063: ror use with Nalgene Centrifuge Bottles 3140-0500, 3141-0500, 3120-1000, 3120-1010, 3122-1000 and 3122-1010
  • DS3132-0020: for use with Nalgene Oakridge tubes, 28ml and 30ml volumes
  • DS3132-0024: for use with Nalgene Oakridge tubes, 35ml and 50ml volumes
Note:
Before autoclaving, set closure on top of the container without engaging the threads.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensione chiusura 63 mm
Product Type Centrifuge Tube Cap
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione Sealing Caps for Oak Ridge Centrifuge Tubes
Materiale Polypropylene, Rubber
N. per confezione 2
N. per custodia 2
Linea di prodotti Nalgene
Da utilizzare con (apparecchiatura) 500 mL and 1 L Tubes
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † La dicitura a tenuta si applica ai prodotti Thermo Scientific Nalgene che soddisfino i seguenti criteri: a) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti di dimensioni inferiori a 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza fuoriuscite; b) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti maggiori di 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono per 15 minuti senza fuoriuscite. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.