Learn More
Thermo Scientific™ Tappi ermetici Nalgene™ per provette da centrifuga Oak Ridge
Codice prodotto. 10643791
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
20 mm
24 mm
58 mm
63 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
250 mL Tubes
28 and 30 mL Tubes
500 mL and 1 L Tubes
Provette da 50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10643791 24 mm Provette da 50 ml pezzi 2
10633791 20 mm 28 and 30 mL Tubes pezzi 2
10470033 58 mm 250 mL Tubes pezzi 2
10480033 63 mm 500 mL and 1 L Tubes pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10643791 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore DS31320024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.55€
    34.20€ / pezzi 2
    Risparmia 6.35€
    15% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Questi tappi a tenuta† ermetica consentono di utilizzare i flaconi da centrifuga Thermo Scientific™ Nalgene™ alle massime velocità nominali previste.
I flaconi da centrifuga a tenuta† ermetica Thermo Scientific™ Nalgene™ si possono impiegare alla velocità di rotazione massima raccomandata se in combinazione con i tappi ermetici Nalgene per le provette da centrifuga Oak Ridge. L'impiego di questi tappi è consigliabile anche per la rotazione di materiali pericolosi.
Compatibilità:
  • DS3132-0058 - per l'impiego con i flaconi da centrifuga Nalgene 3140-0250 e 3140-0250
  • DS3132-0063 - per l'impiego con i flaconi da centrifuga Nalgene 3140-0500, 3141-0500, 3120-1000, 3120-1010, 3122-1000 e 3122-1010
Garanzia: 90 giorni
Nota:
prima dell'autoclavaggio, disporre le chiusure sulla parte superiore dei contenitori senza avvitarle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione chiusura 24 mm
Product Type Chiusura per provetta da centrifuga
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione Tappi ermetici per provette da centrifuga Oak Ridge
Materiale Polypropylene, Rubber
N. per confezione 2
N. per custodia 2
Linea di prodotti Nalgene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 50 ml
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † La dicitura a tenuta si applica ai prodotti Thermo Scientific Nalgene che soddisfino i seguenti criteri: a) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti di dimensioni inferiori a 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza fuoriuscite; b) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti maggiori di 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono per 15 minuti senza fuoriuscite. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.