Learn More
Thermo Scientific™ Beute Nalgene™ in PETG monouso, fondo con frangiflutti: sterili
Codice prodotto. 10082332
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Dimensione chiusura:
70 mm
38-430 mm
45-430 mm
Tipo di chiusura:
Sfiato
Solid, non-vented
Vented
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Tipo di chiusura Dimensione della confezione
10082332 500 mL 45-430 mm Sfiato pezzi 12
10764033 250 mL 38-430 mm Solid, non-vented pezzi 12
10345112 500 mL 45-430 mm Solid, non-vented pezzi 12
10599592 2000 mL 45-430 mm Solid, non-vented pezzi 4
10750664 2800 mL 70 mm Solid, non-vented pezzi 4
10529962 125 mL 38-430 mm Sfiato pezzi 24
10403972 250 mL 38-430 mm Sfiato pezzi 12
10206582 1000 mL 45-430 mm Vented pezzi 6
10434162 2000 mL 45-430 mm Vented pezzi 4
10228602 2800 mL 70 mm Vented pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10082332 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 41160500
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fiasche monouso che consentono di risparmiare tempo nella preparazione e di prevenire contaminazioni; ideali per sospensione di colture cellulari, preparazione di terreni, miscelazione e conservazione.
Le fiasche di Erlenmeyer in PETG monouso a fondo piatto Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di risparmiare tempo nella preparazione e di prevenire le contaminazioni; sono ideali per la sospensione di colture cellulari, la preparazione, la miscelazione e la conservazione di terreni. Il PETG trasparente è robusto e resistente agli urti e migliora la sicurezza personale. Tutte le misure sono disponibili con o senza sfiato.
Features
  • Sterile and single use to reduce contamination risk
  • BPA-free
  • Collapses when autoclaved to reduce bio hazardous waste
  • Graduated for quick volume assessment
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale PETG
N. per custodia 12
N. per confezione 1
Forma Erlenmeyer
Rivestimento superficiale Nessuno
Green Features ACT Ecolabel (Silver)
Autoclavabile non autoclavabile
Monouso Sì
Graduated Sì
Mouth Style Stretta
Sterilità Sterili
Forma del fondo Con frangiflutti
Tipo di chiusura Sfiato
Dimensione chiusura 45-430 mm
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.